Principaux documents
SY3371477597
Synthonix Corporation
1,7-Diazaspiro[4.4]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1,7-diazaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-12(9-14)5-4-7-13-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
JMCDKYJLNLUCRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Viscous
Product Link
https://synthonix.com/5982.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5982.html