Key Documents
SAAR5045020
Iodure de potassium
univAR
About This Item
Formule linéaire :
KI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5045020EM)
Pf
681 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable