28411-U
Raccord union 6.35mm/6.35mm
PTFE, pk of 3
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Description
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
Conditionnement
pk of 3
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable