Principaux documents
20396
Supelco
Étiquette pour colonne
engraved
, two straps, pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 50 ea
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
Ces étiquettes en aluminium sont faciles à marquer avec le vibrograveur Burgess ou d′autres outils à graver, pour un enregistrement permanent des données chroamtographiques importantes.
Choisissez la version gravée (il vous suffit de remplir les blancs) ou la version ordinaire (à vous de graver les informations que vous souhaitez garder).