Documents
WH0080055M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGAP1 antibody produced in mouse
clone 5G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GPI deacylase, Anti-ISPD3024
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGAP1(80055)
Description générale
PGAP1 catalyzes the inositol deacylation of glycosylphosphatidylinositol (GPI) at an early step in GPI biosynthesis. Inositol deacylation is essential for the generation of mature GPI capable of attachment to proteins (Tanaka et al., 2004 [PubMed 14734546]).[supplied by OMIM
Immunogène
PGAP1 (NP_079265, 168 a.a. ~ 266 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAIIGHSMGGLVARALLTLKNFKHDLINLLITQATPHVAPVMPLDRFITDFYTTVNNYWILNARHINLTTLSVAGGFRDYQVRSGLTFLPKLSHHTSAL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable