WH0051232M1
Monoclonal Anti-CRIM1 antibody produced in mouse
clone 6E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-S52, Anti-cysteine-rich motor neuron 1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRIM1(51232)
Description générale
Immunogène
Sequence
VCLPCDESKCEEPRNCPGSIVQGVCGCCYTCASQRNESCGGTFGIYGTCDRGLRCVIRPPLNGDSLTEYEAGVCEDENWTDDQLLGFKPCNENLIAGCNIINGKCECNTI
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable