WH0006950M1
Monoclonal Anti-TCP1 antibody produced in mouse
clone 2B2-D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CCT1, Anti-CCTa, Anti-CCTalpha, Anti-D6S230E, Anti-TCP1alpha, Anti-t-complex 1
490,00 €
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B2-D6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TCP1(6950)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MEGPLSVFGDRSTGETIRSQNVMAAASIANIVKSSFGPVGLDKMLVDDIGDVTITNDGATILKLLEVEHPAAKVLCELADLQDKEVGDGTTSVVIIAAELLKNADELVKQKIHPTSVISGYRLACKEAVRYINENLIVNTDELGRDCLINAAKTSMSSKIIGINGDFFANMVVDAVLAIKYTDIRGQPRYPVNSVNILKAHGRSQMESMLISGYALNCVVGSQGMPKRIVNAKIACLDFSLQKTKMKLGVQVVITDPEKLDQIRQRESDITKERIQKILATGANVILTTGGIDDMCLKYFVEAGAMAVRRVLKRDLKRIAKASGATILSTLANLEGEETFEAAMLGQAEEVVQERICDDELILIKNTKARTSASIILRGANDFMCDEMERSLHDALCVVKRVLESKSVVPGGGAVEAALSIYLENYATSMGSREQLAIAEFARSLLVIPNTLAVNAAQDSTDLVAKLRAFHNEAQVNPERKNLKWIGLDLSNGKPRDNKQAGVFEPTIVKVKSLKFATEAAITILRIDDLIKLHPESKDDKHGSYEDAVHSGALND
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable