Key Documents
T165
Sigma-Aldrich
S(+)-Terguride
solid
Synonyme(s) :
S(+)-N,N-Diethyl-N′([8α]-6-methylergolin-8-yl)urea, S(+)-Terguride (5R, 8S, 10R)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +28°, c = 0.2 in pyridine(lit.)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CN2C)NC(=O)N(CC)CC
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Actions biochimiques/physiologiques
Ergot derivative; dehydrogenated analog of lisuride; D2 dopamine receptor partial agonist.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
T Akai et al.
Annals of neurology, 33(5), 507-511 (1993-05-01)
Behavioral effects of terguride, a partial dopamine D2 agonist, on 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-lesioned parkinsonian cynomolgus monkeys were compared with those of the dopamine agonist apomorphine and the dopamine antagonist haloperidol. Terguride alone ameliorated the parkinsonism without inducing any sign of excitability