SRP0733
PCTK2 (CDK17)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
15-25 nmol/min·mg (radiometric)
Poids mol.
~64 kDa (Cyclin Y)
~88 kDa (PCTK2)
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_002595
NM_145012
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCNY(219771) , CDK17(5128)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable