Documents
SRP0544
Sigma-Aldrich
B7-H5 (VISTA), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Platelet receptor Gi24 Dies1, SISP1, VISTA
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
46.7 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HHLA2(11148)
Description générale
Human secreted B7-H5, Fc fusion protein, also known as Gi24, Dies1, VISTA, and SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable