SML3351
Br-DAPI hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]-3-bromo-1H-indole-6-carboximidamide hydrochloride, 3-Bromo-2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=C(NC2=CC(C(N)=N)=CC=C12)C3=CC=C(C=C3)C(N)=N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable