Key Documents
SML3147
Sigma-Aldrich
GSK046
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
iBET-BD2, 4-acetamido-3-fluoro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-5-[(1S)-1-phenylethoxy]benzamide; 4-Acetamido-3-fluoro-N-((1R,4S)-4-hydroxycyclohexyl)-5-((S)-1-phenylethoxy)benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H27FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@H]1CC[C@H](O)CC1)C2=CC(F)=C(NC(C)=O)C(O[C@H](C3=CC=CC=C3)C)=C2
Description générale
GSK046 is an orally bioavailable small molecule. Its structure contains a poly-substituted phenyl ring in the center. GSK046 reduces immuno-inflammation by inhibiting the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), a chemokine involved in the regulation of macrophage activation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Progress in the development of domain selective inhibitors of the bromo and extra terminal domain family (BET) proteins
Fu Y, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry (2021)