Key Documents
SML1786
Sigma-Aldrich
Centhaquin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2-[4-(3-Methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]quinoline, Centhaquine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H25N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC=CC(N(CC2)CCN2CCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=C1
InChI
1S/C22H25N3/c1-18-5-4-7-21(17-18)25-15-13-24(14-16-25)12-11-20-10-9-19-6-2-3-8-22(19)23-20/h2-10,17H,11-16H2,1H3
Clé InChI
UJNWGFBJUHIJKK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Centhaquin is a centrally acting hypotensive agent. Centhaquin is an effective resuscitative agent that improves cardiac output, reduces blood lactate levels, and improves survival time of hemorrhaged rats. Centhaquin exhibits antinociception in the mouse mediated through the opioid, the α2A and α2B adrenoceptors.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable