SML1389
Farrerol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-Farrerol, (S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4-benzopyrone, 4′,5,7-Trihydroxy 6,8-dimethylflavanone, CID 442396
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(O)C(C)=C(O)C2=C1O[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)CC2=O
InChI
1S/C17H16O5/c1-8-15(20)9(2)17-14(16(8)21)12(19)7-13(22-17)10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,13,18,20-21H,7H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
DYHOLQACRGJEHX-ZDUSSCGKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable