SAB5702567
Anti-SOX1 Antibody, clone 9L8Z4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SRY (sex determining region Y)-box 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9L8Z4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000 - 1:2200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MYSMMMETDLHSPGGAQAPTNLSGPAGAGGGGGGGGGGGGGGGAKANQDRVKRPMNAFMVWSRGQRRKMAQENPKMHNSEISKRLGAEWKVMSEAEKRPF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX1(6656)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1