SAB5702072
Anti-SDHB Antibody, clone 9S1A0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CWS2, IP, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9S1A0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
32 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.19 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DGLYECILCACCSTSCPSYWWNGDKYLGPAVLMQAYRWMIDSRDDFTEERLAKLQDPFSLYRCHTIMNCTRTCPKGLNPGKAIAEIKKMMATYKEKKASV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDHB(6390)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1