SAB5300394
Monoclonal Anti-PTK2B antibody produced in mouse
clone 5E2D5, ascites fluid
Synonyme(s) :
CAKB, FAK2, FRNK, PKB, PTK
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E2D5, monoclonal
Poids mol.
115.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PYK2(2185)
Description générale
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against PYK2
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable