SAB5200066
Monoclonal Anti-KCNAB1 antibody produced in mouse
clone S40-17, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Kcnab1, Anti-KvBeta3, Anti-MGC105463, Anti-Pan-KvBeta, S40-17
492,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
492,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S40-17, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 30-45 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnab1(29737)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable