SAB4300440
Anti-NFKBIA (Ab-42) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-IKBA antibody produced in rabbit, Anti-MAD-3 antibody produced in rabbit, Anti-NFKBI antibody produced in rabbit, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha antibody produced in rabbit
300,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
About This Item
300,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~39 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(E-E-Y-E-Q)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NFKBIA(4792)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable