Principaux documents
SAB1411743
Sigma-Aldrich
Anti-COQ4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CGI-92
50 μG
368,00 €
368,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 29.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COQ4(51117)
Description générale
Coenzyme Q (CoQ) is a small lipophilic molecule that transports electrons between mitochondrial respiratory chain complexes and functions as a cofactor for mitochondrial enzymes. COQ4 is an enzyme involved in CoQ biosynthesis (Casarin et al., 2008 [PubMed 18474229]).[supplied by OMIM
Immunogène
COQ4 (AAH11895.1, 1 a.a. ~ 265 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATLLRPVLRRLCGLPGLQRPAAEMPLRARSDGAGPLYSHHLPTSPLQKALLAAGSAAMALYNPYRHDMVAVLGETTGHRTLKVLRDQMRRDPEGAQILQERPRISTSTLDLGKLQSLPEGSLGREYLRFLDVNRVSPDTRAPTRFVDDEELAYVIQRYREVHDMLHTLLGMPTNILGEIVVKWFEAVQTGLPMCILGAFFGPIRLGAQSLQVLVSELIPWAVQNGRRAPCVLNLYYERRWEQSLRALREELGITAPPMHVQGLA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable