SAB1409493
Monoclonal Anti-PPP3CC antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CALNA3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.65 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3CC(5533)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSGRRFHLSTTDRVIKAVPFPPTQRLTFKEVFENGKPKVDVLKNHLVKEGRLEEEVALKIINDGAAILRQEKTMIEVDAPI
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable