Principaux documents
SAB1406574
Sigma-Aldrich
Anti-USF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FIP, bHLHb12
50 μG
368,00 €
368,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USF2(7392)
Description générale
This gene encodes a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper family, and can function as a cellular transcription factor. The encoded protein can activate transcription through pyrimidine-rich initiator (Inr) elements and E-box motifs. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
USF2 (NP_003358.1, 1 a.a. ~ 346 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDMLDPGLDPAASATAAAAASHDKGPEAEEGVELQEGGDGPGAEEQTAVAITSVQQAAFGDHNIQYQFRTETNGGQVTYRVVQVTDGQLDGQGDTAGAVSVVSTAAFAGGQQAVTQVGVDGAAQRPGPAAASVPPGPAAPFPLAVIQNPFSNGGSPAAEAVSGEARFAYFPASSVGDTTAVSVQTTDQSLQAGGQFYVMMTPQDVLQTGTQRTIAPRTHPYSPKIDGTRTPRDERRRAQHNEVERRRRDKINNWIVQLSKIIPDCNADNSKTGASKGGILSKACDYIRELRQTNQRMQETFKEAERLQMDNELLRQQIEELKNENALLRAQLQQHNLEMVGEGTRQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable