SAB1402772
Monoclonal Anti-FANCF, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FAF, MGC126856
490,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.12 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FANCF(2188)
Description générale
Immunogène
Sequence
MESLLQHLDRFSELLAVSSTTYVSTWDPATVRRALQWARYLRHIHRRFGRHGPIRTALERRLHNQWRQEGGFGRGPVPGLANFQALGHCDV
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable