SAB1401793
Monoclonal Anti-FKBP10 antibody produced in mouse
clone 1C6, ascites fluid
Synonyme(s) :
FKBP6, FKBP65, FLJ20683, FLJ22041, FLJ23833, hFKBP65
490,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FKBP10(60681)
Description générale
Immunogène
Sequence
ADVVEIRTLSRPSETCNETTKLGDFVRYHYNCSLLDGTQLFTSHDYGAPQEATLGANKVIEGLDTGLQGMCVGERRQLIVPPHLAHGESGARGV
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable