Documents
R2273
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-3H
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC)
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
10-20 Ci/mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Combi-vial
Forme physique
Ethanol:water (9:1) solution