Principaux documents
PRS3569
Sigma-Aldrich
Anti-CTRP4 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C1q and tumor necrosis factor related protein 4
100 μG
363,00 €
363,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Changer de vue
100 μG
363,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
363,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
a 16 amino acid peptide from near the center of human CTRP4.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3569.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable