P5010
L-Prolinamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Chaîne SMILES
Cl.NC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O.ClH/c6-5(8)4-2-1-3-7-4;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
CSKSDAVTCKIENY-WCCKRBBISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable