P1118
pT7-FLAG™-1 Expression Vector
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Forme
buffered aqueous solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Composants
pT7-FLAG™-1-BAP Control Vector (P6992) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.