P0105
PM-20
≥96% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-[1,1′-biphenyl]-4-yl-3,4-bis[(2-hydroxyethyl)thio]-1H-Pyrrole-2,5-dione
About This Item
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCCSC1=C(SCCO)C(=O)N(C1=O)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO4S2/c22-10-12-26-17-18(27-13-11-23)20(25)21(19(17)24)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,22-23H,10-13H2
Clé InChI
RFZCIUONZTUZER-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | 860061P | 860062C | 860063P |
---|---|---|---|
Avanti Research™ - A Croda Brand | Avanti Research™ - A Croda Brand | Avanti Research™ - A Croda Brand | Avanti Research™ - A Croda Brand |
pkg of 1 × 1 g (860062P-1g), pkg of 1 × 25 mg (860062P-25mg), pkg of 1 × 200 mg (860062P-200mg), pkg of 1 × 500 mg (860062P-500mg) | pkg of 1 × 1 g (860061P-1g), pkg of 1 × 200 mg (860061P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (860061P-25mg) | pkg of 1 × 2.5 mL (860062C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (860062C-200mg) | pkg of 1 × 200 mg (860063P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (860063P-25mg) |
powder | powder | liquid | powder |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
dry ice | dry ice | dry ice | dry ice |
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves