M5062
Anti-Myosin Va (LE-16) antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 190 kDa
Espèces réactives
rat, chicken
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using rat and chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a rat brain extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYO5A(4644)
mouse ... Myo5a(17918)
rat ... Myo5a(25017)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable