L0543
LB Agar Kanamycin-50, Plates
pre-poured LB agar plates with 50 ug/ml kanamycin
Synonyme(s) :
kanamycin agar plates
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
Capacité
20-25 mL
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Convenient, ready-to-use 10cm format
- Standard formulation plus antibiotic
Composants
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml kanamycin
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.