Documents
H5127
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone 3-acetate
≥98%
Synonyme(s) :
3β,17α-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 3-acetate, 5-Pregnene-3β,17α-diol-20-one 3-acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H34O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CC[C@@]4(O)C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)23(26)12-9-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5,17-20,26H,6-13H2,1-4H3
Clé InChI
IQCNQJXIOWBNAT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable