E6656
Anti-eIF4ENIF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-4E-T, Anti-Clast4, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E transporter, Anti-eIF4E-T
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 140 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HeLa cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF4ENIF1(56478)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable