D9549
[Phe4]-Dermorphin fragment 1-4 amide
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
TAPP, Tyr-D-Ala-Phe-Phe-NH2
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(NC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(N)=O
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable