Documents
D9415
Sigma-Aldrich
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
~95% (titration)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
9.2 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
~95% (titration)
Point d'ébullition
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
Clé InChI
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup
Vinod Vellora Thekkae Padil et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(14), 3757-3765 (2015-03-24)
Esterifications of the tree-based gum, gum karaya (GK), using dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) were carried out in aqueous solutions. GK was deacetylated using alkali treatment to obtain deacetylated gum karaya (DGK). The DGK and its DDSA derivative were characterized using gel