Documents
CLLS1096
Sigma-Aldrich
DLD1 Cells SMAD4 -/-
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
DLD1 Cells SMAD4 -/-,
Source biologique
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... SMAD4(4089)
Description générale
DLD1 Cells SMAD4 -/- are colorectal adenocarinoma, epithelial cells, from a human adult male, with a ZFN knock out modification.
This product corresponds to ATCC Cat. No. CCL-221.
Application
Media Renenewal changes two to three times per week.
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture ratio: approx. 1:3 to 1:10.
The base medium for this cell line is RPMI, Cat. No. R5886. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration (v/v) of 10%, L-glutamine, Catalog No. G7513, to a final concentration of 2 mM and sodium pyruvate, Cat. No. S8636, to a final concentration of 1 mM.
Cell freezing medium-DMSO 1X, Cat. No. C6164.
Caractéristiques et avantages
These DLD-1 cells are adherent, with a doubling time of approx. 20 hours.
Zinc finger nuclease (ZFN) knock out on chromosome 18q21.1
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • DLD1 Control Cells