B2144
Boc-Tyr-D-Ala-Gly
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCC(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable