AV38984
Anti-MAFF antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog F (avian)
383,00 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025
About This Item
383,00 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
mouse, human, dog, bovine, horse, rat, guinea pig, rabbit
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MAFF(23764)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable