Documents
A8256
Sigma-Aldrich
DL-Asparagine monohydrate
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro Beilstein :
1723525
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (TLC)
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable