DNB300
GenElute™ Urine Cell-Free DNA Purification Mini Kit
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
- Isolate all sizes of circulating DNA from fresh, preserved or frozen urine samples
- Isolate viral DNA
- Versatile urine input volumes (250 μL - 2 mL)
- Concentrate circulating DNA into a flexible elution volume ranging from (50 μL - 100 μL)
- Isolate inhibitor-free cell-free circulating DNA
- Purify high-quality DNA in 15-20 minutes
Application
- PCR
- qPCR
- Southern blot
- Methylation-sensitive PCR
- CpG array
- Restriction enzyme digestions
- Viral detection
- Bacterial detection
- Microarray
- NGS
Définition de l'unité
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3