Documents
79273
Sigma-Aldrich
Kaempferol 3-O-β-D-glucuronide
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H18O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.36
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)17-18(13(25)12-10(24)5-9(23)6-11(12)31-17)32-21-16(28)14(26)15(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,14-16,19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
Clé InChI
FNTJVYCFNVUBOL-ZUGPOPFOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Flavonoid glycoside found in vegetables.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Optimization of a quantitative HPLC determination of potentially anticarcinogenic flavonoids in vegetables and fruits.
Hertog, M.G.L., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40, 1591-1598 (1992)