55222
6-Carboxytetramethylrhodamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-TAMRA
About This Item
Produits recommandés
Description
single isomer
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
Clé InChI
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable