05130
L-Alanine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +14.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
Impuretés
≤0.3% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Couleur
colorless to white
Pf
314.5 °C
Solubilité
H2O: soluble 89.1 g/l at 20 degrees c
diethyl ether: insoluble
ethanol: soluble (cold 80%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Application(s)
detection
peptide synthesis
Chaîne SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable