QC1404
Oil and Grease
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-1376
Concentration
in 1-propanol
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup - Solvent