QC1097
Cationic Surfactants - WP
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Conditionnement
ampule of 20 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-269
Concentration
100% in H2O
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)