PHR3470
Anastrozole Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2,2′-(5-Methyl-1,3-phenylene)bis(2-methylpropanenitrile), α,α,α′,α′,5-Pentamethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene, Anastrozole pentamethyl
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1034818
Famille d'API
anastrozole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 40 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
SJECEXNMZXMXNE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable