Documents
PHL83329
Cimigenol 3-α-L-arabinoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Cimicifugoside M, Cimiracemoside C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H56O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.81
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C35H56O9/c1-17-14-19-26(30(4,5)40)44-35(43-19)25(17)31(6)12-13-34-16-33(34)11-10-22(42-27-24(38)23(37)18(36)15-41-27)29(2,3)20(33)8-9-21(34)32(31,7)28(35)39/h17-28,36-40H,8-16H2,1-7H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,31-,32-,33-,34+,35+/m1/s1
Clé InChI
BTPYUWOBZFGKAI-BKJHYQRZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable