Principaux documents
C1037
Supelco
Carbamazepine solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
drug standard
Essai
≥98%
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Informations sur le gène
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves