Principaux documents
QC1175
Supelco
Minerals - Constant Value
certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC
Conditionnement
kit of
Concentration
in H2O
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable