B59497
1-Bromobutane
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Butyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
509 °F
Limite d'explosivité
2.8-6.6 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
100-104 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Liver, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup